4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55186-1G OR55186-25G OR55186-5G
APOSOR55186-1GEA 1700 NOK
APOSOR55186-1G APOSOR55186-25G APOSOR55186-5G
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃S
MW: 186,190 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09759031
CAS-nummer: 397308-78-0