4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Chloro-6-azaindole
OR55213-1G OR55213-5G
APOSOR55213-1GEA 1325 NOK
APOSOR55213-1G APOSOR55213-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16657181
CAS-nummer: 1188313-15-6