(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-2-Pyrrolidinecarbonitrile hydrochloride
OR55254-250MG OR55254-1G OR55254-5G
APOSOR55254-250MGEA 735 NOK
APOSOR55254-250MG APOSOR55254-1G APOSOR55254-5G
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₂
MW: 132,5914 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683060
CAS-nummer: 65732-69-6