1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: tert-Butyl 4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate, 1-(4-Boc-1-piperidinyl)-4-bromopyrazole
OR55287-25G OR55287-5G
APOSOR55287-25GEA 2500 NOK
APOSOR55287-25G APOSOR55287-5G
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
Formel: C₁₃H₂₀BrN₃O₂
MW: 330,23 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09831980
CAS-nummer: 877399-50-3