6-Nitroanthranilic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-6-nitrobenzoic Acid
OR55396-1G OR55396-25G OR55396-5G
APOSOR55396-1GEA 270 NOK
APOSOR55396-1G APOSOR55396-25G APOSOR55396-5G
6-Nitroanthranilic acid
6-Nitroanthranilic acid
Formel: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00034785
CAS-nummer: 50573-74-5