Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-iodo-2-methylbenzoate
OR55477-1G OR55477-5G OR55477-10G
APOSOR55477-1GEA 270 NOK
APOSOR55477-1G APOSOR55477-5G APOSOR55477-10G
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,0710 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12923250
CAS-nummer: 52570-33-9