1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-cyano-1H-indol-2-yl)boronic acid, 5-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
OR5550-1G OR5550-100MG
APOSOR5550-1GEA 3200 NOK
APOSOR5550-1G APOSOR5550-100MG
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid
Formel: C₁₄H₁₅BN₂O₄
MW: 286,09 g/mol
Smeltepunkt: 260…270 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD04114578
CAS-nummer: 475102-15-9