[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55569-10G OR55569-1G OR55569-5G
APOSOR55569-10GEA 4125 NOK
APOSOR55569-10G APOSOR55569-1G APOSOR55569-5G
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride 98%
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride
Formel: C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd
Smeltepunkt: 203…208 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08064219
CAS-nummer: 95408-45-0