5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55605-1G OR55605-250MG OR55605-5G
APOSOR55605-1GEA 610 NOK
APOSOR55605-1G APOSOR55605-250MG APOSOR55605-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4771 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11007933
CAS-nummer: 1082041-90-4