2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
OR5581-1G OR5581-5G OR5581-100MG
APOSOR5581-1GEA 1550 NOK
APOSOR5581-1G APOSOR5581-5G APOSOR5581-100MG
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179,9657 g/mol
Smeltepunkt: 155…160 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03001335
CAS-nummer: 40138-18-9