5-Thiazolecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5586-5G OR5586-1G OR5586-25G
APOSOR5586-5GEA 930 NOK
APOSOR5586-5G APOSOR5586-1G APOSOR5586-25G
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
5-Thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Smeltepunkt: 190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03428539
CAS-nummer: 14527-41-4