2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
OR5587-25G OR5587-100G
APOSOR5587-25GEA 680 NOK
APOSOR5587-25G APOSOR5587-100G
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂S
MW: 144,15 g/mol
Smeltepunkt: 245…247 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00859429
CAS-nummer: 40283-41-8