4-(Hydroxymethyl)thiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5598-1G OR5598-25G OR5598-5G
APOSOR5598-1GEA 1800 NOK
APOSOR5598-1G APOSOR5598-25G APOSOR5598-5G
4-(Hydroxymethyl)thiazole 95%
4-(Hydroxymethyl)thiazole
Formel: C₄H₅NOS
MW: 115,15 g/mol
Kokepunkt: 85…90 °C/0,5mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115728
CAS-nummer: 7036-04-6