Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
OR5612-1G OR5612-5G OR5612-25G
APOSOR5612-1GEA 270 NOK
APOSOR5612-1G APOSOR5612-5G APOSOR5612-25G
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Smeltepunkt: 159…163 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00602139
CAS-nummer: 32955-21-8