Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 2-Boc-aminothiazole-4-carboxylate, Methyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-BOC protected
OR5619-1G OR5619-5G
APOSOR5619-1GEA 825 NOK
APOSOR5619-1G APOSOR5619-5G
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₄S
MW: 258,2942 g/mol
Smeltepunkt: 156…160 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659910
CAS-nummer: 850429-62-8