5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
OR5665-1G OR5665-5G OR5665-25G
APOSOR5665-1GEA 270 NOK
APOSOR5665-1G APOSOR5665-5G APOSOR5665-25G
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Smeltepunkt: 160…165 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318166
CAS-nummer: 162607-20-7