(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5671-1G OR5671-250MG
APOSOR5671-1GEA 2275 NOK
APOSOR5671-1G APOSOR5671-250MG
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Formel: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02656617
CAS-nummer: 128802-95-9