3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Benzyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
OR5674-1G OR5674-500MG OR5674-250MG
APOSOR5674-1GEA 430 NOK
APOSOR5674-1G APOSOR5674-500MG APOSOR5674-250MG
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formel: C₁₇H₁₄O₃
MW: 266,3 g/mol
Smeltepunkt: 232…234 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00047643
CAS-nummer: 86-44-2