1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
OR5688-10G OR5688-1G OR5688-5G
APOSOR5688-10GEA 6025 NOK
APOSOR5688-10G APOSOR5688-1G APOSOR5688-5G
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,2700 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03371469
CAS-nummer: 193538-28-2