1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-N-pyrrolidin-1-ylbenzenesulphonamide, 1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5699-1G OR5699-5G
APOSOR5699-1GEA 1550 NOK
APOSOR5699-1G APOSOR5699-5G
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂S
MW: 290,1768 g/mol
Smeltepunkt: 80…84 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00584577
CAS-nummer: 136350-52-2