1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR5704-1G OR5704-5G
APOSOR5704-1GEA 575 NOK
APOSOR5704-1G APOSOR5704-5G
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₂S
MW: 304,2034 g/mol
Smeltepunkt: 91…93 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00194753
CAS-nummer: 834-66-2