3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(Morpholinosulphonyl)phenyl)boronic acid, 3-(4-Morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR5713-250MG
APOSOR5713-250MGEA 790 NOK
APOSOR5713-250MG
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₅S
MW: 271,09 g/mol
Smeltepunkt: 144…148 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363748
CAS-nummer: 871329-60-1