3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-((1H-1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR5719-1G OR5719-250MG
APOSOR5719-1GEA 6400 NOK
APOSOR5719-1G APOSOR5719-250MG
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₉BN₄O₃
MW: 232,0000 g/mol
Smeltepunkt: 230…236 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363798
CAS-nummer: 871333-05-0