2-Iodopyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5750-100G OR5750-25G
APOSOR5750-100GEA 2800 NOK
APOSOR5750-100G APOSOR5750-25G
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Kokepunkt: 52 °C/0,9mmHg
Tetthet: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00464928
CAS-nummer: 5029-67-4