4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Carbamoyl-3-chlorophenyl)boronic acid, 4-(Aminocarbonyl)-3-chlorobenzeneboronic acid, 4-Aminocarbonyl-3-chlorophenylboronic acid
OR5761-1G OR5761-5G
APOSOR5761-1GEA 2375 NOK
APOSOR5761-1G APOSOR5761-5G
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BClNO₃
MW: 199,40 g/mol
Smeltepunkt: 152…158 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363777
CAS-nummer: 850589-52-5