4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-diene-1-boronic acid monosodium salt
OR5762-500MG OR5762-250MG
APOSOR5762-500MGEA 0 NOK
APOSOR5762-500MG APOSOR5762-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt
Formel: C₈H₁₂BNaO₂
MW: 173,98 g/mol
Smeltepunkt: 300…302 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363759
CAS-nummer: 871329-70-3