2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Formylthiophene-4-boronic acid
OR5780-1G OR5780-5G
APOSOR5780-1GEA 985 NOK
APOSOR5780-1G APOSOR5780-5G
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Smeltepunkt: 270…272 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03002365
CAS-nummer: 175592-59-3