3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5804-1G OR5804-5G
APOSOR5804-1GEA 2175 NOK
APOSOR5804-1G APOSOR5804-5G
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,11 g/mol
Smeltepunkt: 62…66 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363818
CAS-nummer: 153435-79-1