1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR5805-1G OR5805-25G OR5805-5G
APOSOR5805-1GEA 1500 NOK
APOSOR5805-1G APOSOR5805-25G APOSOR5805-5G
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₂S
MW: 304,2000 g/mol
Smeltepunkt: 80…84 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363827
CAS-nummer: 871269-12-4