1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5806-25G OR5806-5G
APOSOR5806-25GEA 2375 NOK
APOSOR5806-25G APOSOR5806-5G
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂S
MW: 290,1768 g/mol
Smeltepunkt: 70…73 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363829
CAS-nummer: 214210-14-7