N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR5809-1G OR5809-25G OR5809-5G
APOSOR5809-1GEA 1325 NOK
APOSOR5809-1G APOSOR5809-25G APOSOR5809-5G
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide
Formel: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Smeltepunkt: 78…82 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363821
CAS-nummer: 625470-36-2