N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR5810-1G OR5810-5G
APOSOR5810-1GEA 2100 NOK
APOSOR5810-1G APOSOR5810-5G
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₄H₁₄BrNO₂S
Smeltepunkt: 98…101 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363832
CAS-nummer: 850429-67-3