3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(N-tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5818-1G
OR5818-250MG
OR5818-5G
APOSOR5818-1GEA
2575
NOK
APOSOR5818-1G
APOSOR5818-250MG
APOSOR5818-5G
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₅BClNO₃ MW: 255.51 g/mol Smeltepunkt: 130…134 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD07363771 CAS-nummer: 850589-46-7 |