3-Amino-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR5819-1G OR5819-250MG
APOSOR5819-1GEA 8325 NOK
APOSOR5819-1G APOSOR5819-250MG
3-Amino-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Amino-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₇BN₂O₄
MW: 264,09 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363740
CAS-nummer: 871329-51-0