2-Bromo-1,3,4-thiadiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5820-1G OR5820-5G OR5820-25G
APOSOR5820-1GEA 715 NOK
APOSOR5820-1G APOSOR5820-5G APOSOR5820-25G
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole 97%
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂HBrN₂S
Smeltepunkt: 68…73 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD04115375
CAS-nummer: 61929-24-6