2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2,5-Dimethoxyphenyl)metaboric acid, 2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid, (2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,5-dimethoxyphenyl)borane
OR5823-100G
APOSOR5823-100GEA 2425 NOK
APOSOR5823-100G
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Smeltepunkt: 95…98 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318181
CAS-nummer: 107099-99-0