4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5844-1G OR5844-250MG OR5844-5G
APOSOR5844-1GEA 1350 NOK
APOSOR5844-1G APOSOR5844-250MG APOSOR5844-5G
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,1500 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07787545
CAS-nummer: 157335-93-8