5-Bromo-2-iodopyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5851-25G OR5851-5G
APOSOR5851-25GEA 590 NOK
APOSOR5851-25G APOSOR5851-5G
5-Bromo-2-iodopyrimidine
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Formel: C₄H₂BrIN₂
MW: 284,88 g/mol
Smeltepunkt: 99…103 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318111
CAS-nummer: 183438-24-6