Indole-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1H-Indole-3-carboxylic acid
OR5873-100G OR5873-25G OR5873-500G
APOSOR5873-100GEA 465 NOK
APOSOR5873-100G APOSOR5873-25G APOSOR5873-500G
Indole-3-carboxylic acid 98%
Indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Smeltepunkt: 232…239 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005624
CAS-nummer: 771-50-6
EINECS: 212-231-6