(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-(Aminomethyl)piperidine, 3-BOC protected
OR5910-5G OR5910-1G OR5910-25G
APOSOR5910-5GEA 610 NOK
APOSOR5910-5G APOSOR5910-1G APOSOR5910-25G
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,309 g/mol
Smeltepunkt: 60…70 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01632454
CAS-nummer: 142643-29-6
FN: 3259
ADR: 8,II