5-Amino-2-methylindole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methyl-5-indolamine, 2-Methylindol-5-ylamine, 5-Amino-2-methyl-1H-indole
OR59321-100G OR59321-250G OR59321-25G OR59321-5G
APOSOR59321-100GEA 2700 NOK
APOSOR59321-100G APOSOR59321-250G APOSOR59321-25G APOSOR59321-5G
5-Amino-2-methylindole 95%
5-Amino-2-methylindole
Formel: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Smeltepunkt: 153…157 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093426
CAS-nummer: 7570-49-2