5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methylthiophene-3-carboxylic acid
OR5951-1G OR5951-250MG OR5951-5G
APOSOR5951-1GEA 645 NOK
APOSOR5951-1G APOSOR5951-250MG APOSOR5951-5G
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01680229
CAS-nummer: 19156-50-4