7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR59787-1G OR59787-5G
APOSOR59787-1GEA 290 NOK
APOSOR59787-1G APOSOR59787-5G
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
7-Indoleboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,1092 g/mol
Smeltepunkt: 83…85 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08669591
CAS-nummer: 642494-37-9