2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR59871-1G OR59871-250MG
APOSOR59871-1GEA 715 NOK
APOSOR59871-1G APOSOR59871-250MG
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₃BrClNS
Smeltepunkt: 119 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 28948-61-0