3-Hydroxypropionic acid 30% vandig løsning
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Hydroxypropionic Acid, 3-Hydroxypropionic Acid (contains varying amounts of 3,3-Oxydipropionic Acid), Hydracrylic Acid
OR59874-25G OR59874-10G OR59874-50G
APOSOR59874-25GEA 3950 NOK
APOSOR59874-25G APOSOR59874-10G APOSOR59874-50G
3-Hydroxypropionic acid 30% vandig løsning
3-Hydroxypropionic acid
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Tetthet: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00058998
CAS-nummer: 503-66-2
EINECS: 207-974-8