2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methylthiazole-5-carboxylic acid
OR59883-1G OR59883-250MG
APOSOR59883-1GEA 270 NOK
APOSOR59883-1G APOSOR59883-250MG
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
MW: 143,1637 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01760300
CAS-nummer: 40004-69-1