2-Amino-4,6-dichloropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR60009-1G OR60009-5G OR60009-10G
APOSOR60009-1GEA 270 NOK
APOSOR60009-1G APOSOR60009-5G APOSOR60009-10G
2-Amino-4,6-dichloropyridine
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,0100 g/mol
Smeltepunkt: 108…113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04037218
CAS-nummer: 116632-24-7