4-Borono-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR60017-1G OR60017-5G
APOSOR60017-1GEA 3075 NOK
APOSOR60017-1G APOSOR60017-5G
4-Borono-DL-phenylalanine
4-Borono-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₁₂BNO₄
MW: 209.01 g/mol
Smeltepunkt: 270 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01863704
CAS-nummer: 90580-64-6