Thiophene-3-carboxylic acid amide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Thiophene-3-carboxamide
OR60025-1G OR60025-5G
APOSOR60025-1GEA 2075 NOK
APOSOR60025-1G APOSOR60025-5G
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Formel: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Smeltepunkt: 181…184 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05664206
CAS-nummer: 51460-47-0