2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR60059-1G OR60059-500MG
APOSOR60059-1GEA 4450 NOK
APOSOR60059-1G APOSOR60059-500MG
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Formel: C₄HClN₂S
MW: 144,5821 g/mol
Smeltepunkt: 52…57 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03012290
CAS-nummer: 51640-36-9